Learn More
Descripción
- This dermatologically tested shower cream has a pearly shine, unisex fragrance and skin-friendly pH, meaning it is refreshing and gentle to the skin.
- Save staff time with effortless refilling - certified by the Swedish Rheumatism Association, tested according to the Design for All test, published in the Swedish Design Research Journal, 2011.
- Help secure good hygiene - the factory-sealed bottle with a new pump for every refill helps reduce the risk of contamination and protect the formulations all the way to the user.
- Reduce waste - the bottle is collapsible, leading to 70% less waste volume (based on Essity test).
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Body Wash |
| Color | Light Blue |
| Form | Cream |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Quantity | 6/Cs. |
| Size | 1 L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?