Learn More
SHOWA S-TEX KV3 Cut-Resistant Knit Gloves
Product Code. p-7244884
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
10 pairs
Product Code. 17891211
Brand: SHOWA STEX KV307S
Only null left
Add to basket
Add to basket
The S-TEX KV3 glove offers an exceptional level of cut protection while maintaining optimal dexterity.
  • The glove has a natural rubber palm dip that ensures a superior grip in both dry and wet conditions.
  • For maximum cut resistance, the KV3 glove is made with a combination of stainless steel liner, Kevlar fibers, and patented Hagane Coil technology.
  • The KV3 glove is designed to be form-fitting and breathable, ensuring maximum comfort and performance during use.
Specifications
Construction Seamless Knit
Coating Material Latex
Color Black, Yellow
Hand Specific
Latex Free No
Material Aramid Knit, Polyester, Stainless Steel Fiber
Product Type Cut-resistant Gloves
Size Small
Gender Unisex
Glove Cuff Style Knit
Puncture Rating ASTM F2878 LEVEL 4
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado