Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
Click to view available options
Volume (Metric):
5 mL
10 mL
Graduations:
1/10
2/10
Unit Size:
Pack of 200
Description
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Shape: Shorty |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 2/10 |
| Packaging Type | Individually packed in plastic |
| Volume (Metric) | 10 mL |
| Type | Serological Pipet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur