Learn More
Greiner Bio-One Shorty Sterile Serological Pipets
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
5 mL
10 mL
Graduations:
1/10
2/10
Förpackningsstorlek
Pack of 200
Beskrivning
- High-grade polystyrene
- Clear, easily legible graduation
- Colored vertical stripe for ease in reading the volume
- With synthetic fibrous filter material for protection against
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Shape: Shorty |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 1/10 |
| Packaging Type | Individually packed in plastic |
| Volume (Metric) | 5 mL |
| Type | Serological Pipet |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering