Läs mer
Thermo Scientific™ Shelf Kits w/Racks and Boxes for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers
Produktkod. 11329351 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Holds:
Boxes (100/4 Racks)
Boxes (100/5 Racks)
Boxes (120/6 Racks)
Boxes (125/5 Racks)
Boxes (140/7 Racks)
Boxes (150/6 Racks)
Boxes (175/7 Racks)
Boxes (48/4 Racks)
Boxes (60/3 Racks)
Boxes (75/3 Racks)
Boxes (80/4 Racks)
Boxes (80/5 Racks)
For Use With (Equipment):
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (13 cu.ft.)
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (17 cu.ft.)
Forma 900, Forma 7000, TSE and TSD Series (23 cu.ft.)
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series (13 cu.ft.)
HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series (17 cu.ft.)
Thermo Scientific TDE Series (14.9 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX Series (33.5 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (19 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (24.1 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (28.8 cu.ft.)
No. of Racks:
3
4
5
6
7
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11329351
Brand: Thermo Scientific™ RSK13SD5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Maximize storage space with these shelf kits for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers.
Maximize storage space with Shelf Kits with Racks and Boxes for Thermo Scientific™ Ultra-Low Temperature Freezers, featuring 2 in. boxes with dividers.
Features
  • Stainless steel racks
  • Boxes
  • Cell dividers
Warranty varies by country. Please contact us for details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell Dividers 100
Includes 4 sliding drawer racks and (48) 2 in. boxes with 100 cell dividers
Product Type Shelf Kit
Description Shelf Kit
Holds Boxes (48/4 Racks)
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) HERAfreeze HFU B Series, Revco ExF and DxF Series (13 cu.ft.)
No. of Racks 4
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.