Learn More
Epredia™ Xylene Substitute
Product Code. p-4532357 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantity:
1 gal.
4 x 1 gal.
Unit Size:
4 L
Pack of 4
Product Code. 10524305
Brand: Epredia™ 6764506
Achieve safer, more convenient processing, staining and coverslipping with Epredia™ Xylene Substitute.
  • Not sensitizing to normal skin
  • Evaporation rate similar to xylene
  • Virtually odorless aliphatic hydrocarbon—no citrus aroma
  • Airborne exposure limit three times safer than xylene (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Xylene Substitute
Quantity 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P262-Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : naptha (petroleum),hydrotreated heavy
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt