Learn More
Epredia™ Shandon™ Straight Blunt/Sharp Dissecting Scissors, premium, 6.5 in. (16.5cm)
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Length (Metric):
16.5 cm
Grade:
Standard
Unit Size:
Each
Beskrivning
Consistent Quality
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Dissecting Scissors |
| Blade Style | Straight |
| Grade | Standard |
| Length (English) | 6.5 in. |
| Length (Metric) | 16.5 cm |
| Tip Style | Blunt/Sharp |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering