Learn More
Epredia™ Shandon™ Heavy-Duty Scalpel, Belly 2 x 0.5 in. (5.0 x 1.3cm) blade, 7 in. (18.0cm) standard
Shop All Epredia ProductsBeskrivning
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Quality patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
- Defect-free in material and workmanship
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Belly Blade |
| Size | 5.0 x 1.3 cm |
| Length (English) | 7 in. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?