Description
- Phosphate-free
- Use for storage of all tissue types
- Stores specimens without excessive shrinking or hardening
- Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
- Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
- Pre-filled, leak-resistant cups are available
Tekniske data
Tekniske data
| Packaging Type | 125/Cs. |
| Product Type | Formalin |
| Quantity | 60 mL container 30 mL filled |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?