Learn More
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Código de producto. 11356810 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Length (Metric):
7 mm
15 mm
24 mm
Width (Metric):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11356810
Marca: Epredia™ 41744
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Base Mold
Material Plastic
Length (Metric) 24 mm
Width (Metric) 37 mm
Length (English) 0.95 in.
Width (English) 1.46 in.
Depth (Metric) 5 mm
Depth (English) 0.2 in.
Disposable Single-use
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado