Learn More
Buerkle™ Shallow Metal Laboratory Bowl
Product Code. 17564286 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
1 L
2 L
2.5 L
3 L
5 L
6 L
missing translation for 'unitSize'
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacity (Metric) unitSize
17564286 1 L Each
17574286 2 L Each
17584286 2.5 L Each
17594286 3 L Each
17504296 5 L Each
17514296 6 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17564286 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 42080020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This stainless steel bowl is ideal for disinfecting instruments as well as for carrying different devices or samples.
  • For cleaning, disinfecting, sterilizing, or storing laboratory cutlery
  • Stable and hygienic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 1 L
Dimensions (L x W x H) 200 x 150 x 50 mm
Height (Metric) 50 mm
Length (Metric) 200 mm
Material Metal
Width (Metric) 150 mm
Length (English) 7.9 in.
Height (English) 2 in.
Width (English) 5.9 in.
Capacity (English) 0.3 gal.
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.