Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Ferrule Kit for Shimadzu Instruments
SilTite FingerTite delivers an easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools
133.00€
Specifications
For Use With (Equipment) Shimadzu Injectors and Non-MS Detectors
Material SilTite Metal
Type GC Ferrule and Nut Kit
Quantity 10 ferrules, 2 nuts
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diameter (Metric) Inside Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diameter (Metric) Inside Precio Cantidad y disponibilidad  
12997091
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073350
0.10 to 0.25 mm
133.00€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 17-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
12907101
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073351
0.32 mm
133.00€
1 set
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 17-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
12917101
Ver documentos Detalles de la promoción
Trajan™
073352
0.45 to 0.53 mm
133.00€
Each
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Estimated Shipment: 17-06-2024
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Next generation ferrule system for gas chromatography
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
Especificaciones
Shimadzu Injectors and Non-MS Detectors
SilTite Metal
GC Ferrule and Nut Kit
10 ferrules, 2 nuts
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications