Learn More
SGE™ NanoVolume Syringes
Product Code. 10318983
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 μL
1 μL
5 μL
Needle Gauge:
23 G
26 G
Model:
0.5BNR-5
0.5BNR-5-RAX
0.5BNR-5/0.47
0.5BNR-5BV
0.5BR-7
0.5BR-7-RAX
0.5BR-7BV
0.5BR-OC-7/0.47
1BR-11.5
1BR-5
1BR-5-RAX
1BR-5BV
1BR-7
1BR-7/0.47
1BR-7BV
5BR-11.5
5BR-5
5BR-5BV
5BR-7
5BR-7-RAX
5BR-7BV
Needle Point Style:
Cone
Removable Bevel
Removable Cone
Unit Size:
Each
Product Code. 10318983
Brand: SGE™ 000801
Ideal for nanovolume capillary chromatography injection as well as preparing accurate standards which require small volumes.
  • Ability to inject down to 50nL with high precision and accuracy
  • Ideal for dispensing very small liquid volumes
  • Plunger extends into the needle tip
  • Sample is contained only in the needle without any glass contact
  • Virtually zero dead volume and carry over between injections
  • Recommended for use when sample volume is less than 1000nL (1μL)
Specifications
Accuracy ±2%
Material Borosilicate Glass (Barrel)
Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Outer Needle 0.0248 in.
Diameter (English) Outer 0.315 in.
Diameter (Metric) Outer 8 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.63 mm
Length (English) 2 in.
Length (English) Needle 1.96 in.
Length (Metric) 50 mm
Product Type NanoVolume Syringe
Model 5BR-5BV
Quantity Ea.
Volume (Metric) 5 μL
Length (Metric) Needle 50 mm
Needle Point Style Removable Bevel
Connection Type Removable
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.