Learn More
SGE™ eVol™ Handheld Automated Analytical Syringe
Product Code. p-3975049
Click to view available options
Volume (Metric):
20 to 500 μL
5 μL
50 μL
500 μL
Needle Point Style:
Bevel
Without Needle
Quantity:
3/Pk.
Ea.
Unit Size:
Each
Pack of 3
Product Code. 12927586
Brand: SGE™ 2910020
Improves laboratory workflow
eVol™ is the coupling of two precision devices—a digitally controlled electronic drive and an XCHANGE™ (patent pending) enabled analytical syringe. The XCHANGE™ analytical syringes can be easily and quickly changed, allowing them to be dedicated to individual liquids and methods, while preventing cross-contamination of reagents.
  • Digitally controlled positive displacement dispensing system
  • Programmable—enables user-independent liquid handling procedures
  • Easily calibrated to ensure accurate dispensing
  • Stores calibration factors for up to ten XCHANGE™ syringes
  • Touch Wheel user interface
  • Full color screen
Applications:
  • Preparation of calibration standards
  • Addition of internal standards
  • Precise dispensing of non-aqueous liquids
  • Sample dilution
Spezifikation
Needle Gauge 25 G
Diameter (English) Inner Needle 0.0047 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.12 mm
Diameter (English) Outer Needle 0.019 in.
Diameter (Metric) Outer Needle 0.5 mm
For Use With (Application) Preparation of calibration standards, addition of internal standards
Length (English) Needle 1.96 in.
Product Type eVol Analytical Syringe
Quantity Ea.
Volume (Metric) 5 μL
Needle Point Style Bevel
For Use With (Equipment) eVol Automated Syringe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt