Learn More
SGE™ Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco Valves with Fixed Needle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
HPLC Valve Syringe, Fixed LC Needle
Removable Needle Syringe, Removable Plunger
SuperFlex Plunger, Fixed LC Needle
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 6
Beschreibung
- Fixed needle
- For use with For Rheodyne™ and Valco™ Valves
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Syringe |
| Needle Gauge | 22 G |
| For Use With (Application) | Beckman/Altex, Rheodyne™, SSI instruments, and valco valves |
| Description | Removable Needle Syringe, Removable Plunger |
| Length (Metric) | 50.8 mm |
| Diameter (English) Inner | 0.028 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.71 mm |
| Volume (Metric) | 10 μL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur