Learn More
Abeba™ Service 3000 Shoes
Description
- CE
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance outsole sole
- Sanitized treated
- Cushioned ankle supports
- Instep area with lacing
- Heel 45 mm
- Comfort foodbed
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE |
| Color | Black |
| Material | Leather |
| Size | 41 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Style | 3000 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?