Learn More
Thermo Scientific™ Serological Pipettes
Product Code. 17504725
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Length (Metric):
268 mm
272 mm
308 mm
341 mm
346 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 200
Pack of 5
Pack of 500
Product Code. 17504725
Brand: Thermo Scientific™ 3131171
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Choose from a broad selection of Thermo Scientific™ Serological Pipettes for daily lab work. These individually wrapped, sterile serological pipettes are ideal for aseptic liquid transfers.
  • Color-coded pipettes and packaging for convenient volume selection
  • Ensures dispensing accuracy of +/-2%
  • Paper/plastic wrapping allowing for easy opening
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
Specifikationer
Sterility Sterile
Graduations Yes
Color Clear
Volume (Metric) 2 mL
Length (Metric) 272 mm
Type Serological pipette
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Pipet Controller
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.