Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Manual Viewbox
Code produit 16209121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Manual Viewbox
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Product Type Conditionnement
16209121 Manual Viewbox Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16209121 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YV4007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    607.40€ / Pack of 1
    Save 57.60€
    8% Off
Estimated Shipment: 31-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Perform simple visual reads of your 96-well microtitre plates with the mirrored Thermo Scientific™ Sensititre™ Manual Viewbox.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
VersaTREK™ and Sensititre products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sensititre Manual Viewbox
Product Type Manual Viewbox
Test Type Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.