Learn More
Ansell™ Sensilite™ 48-135 Series White and Gray Polyurethane Light Weight Gloves
Product Code. 15260009 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 15260009
Brand: Ansell™ 48135100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Meets most electrostatic discharge protection needs and provides flexibility and dexterity.
  • Special purpose gloves
  • 15-gauge nylon liner
  • Added carbon fibre offers economical product-protection solution
  • Comfort and good fit are assured through seamless construction and a wide range of sizes
  • With the palm dipped in a polyurethane coating, offers good mechanical resistance and durability
  • Fingertip-dipped version allows better fit and flexibility
  • Coated fingertip also prevents the transfer of perspiration to the electronic part
Applications:
  • Final assembly of dashboard, cables and wires
  • Final assembly of electronic components and mother boards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Back Material Polyurethane
Certifications/Compliance CE Mark, EN 388 : 113X
Cuff Material Polyurethane
Coating Material Polyurethane
Color White
Exterior Finish No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Product Type Lightweight Gloves
Size 10
Finger Style Coated-fingertip
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon Carbon Fiber
Lining Lined
Palm Type Coated-palm
Quantity 144 Pairs
Resistant To Good mechanical resistance
Series 48-135
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt