Få mere at vide
Ansell™ HyFlex™ 48-105 Series White Polyurethane Light Weight Gloves
Artikelnummer. 12620932 Shop alle Ansell produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 pairs
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12620932
Brand: Ansell™ 48105080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Designed for light applications that require good levels of comfort and abrasion resistance.
  • Industrial gloves
  • Comfort and protection for lightweight applications
  • Offers precise handling of small objects in dry or light oily environments
  • Provides enhanced safety, dexterity and durability
Applications:
  • Assembling, inspecting and packing small components
  • Light assembly tasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Back Material Polyurethane
Certifications/Compliance Standard CATEGORY II EN 388 : 0030
Cuff Material Nylon
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
Color White
Disposable Reusable
Exterior Finish No Texture
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Powdered Powder Free
Product Type Lightweight Gloves
Size 8
Sterility Non-sterile
Glove Cuff Color White
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon
Lining Lined
Quantity 12 Pairs
Resistant To Abrasion resistance
Series 48-105
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.