Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves
Click to view available options
:
Medium (7-8)
Beskrivning
Protects against chemical splashing and in the processing of fatty foods. Provides excellent chemical resistance to skin irritants.
- Manufactured from high quality soft blue nitrile film
- Textured outer surface for better grip especially in wet conditions
- Ambidextrous fit with rolled cuff
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | CE Class I, EN 420, EN 374, EN 455, PPE Category III |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | Medium, 7, 8 |
| Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Glove Cuff Style | Rolled |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering