Learn More
Hellma Semi-Micro Cuvettes, 108-QS (pair)
Click to view available options
Path Length:
10 mm
Unit Size:
Pack of 2
Descripción
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- PTFE lids included
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 1000 μL |
| Material | Suprasil Quartz |
| Closure Material | PTFE |
| Width (Metric) Interior | 4 mm |
| Thickness (Metric) | 9 mm |
| Includes | PTFE Lids |
| Quantity | 2/Pk |
| Path Length | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Height (Metric) | 45 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido