Learn More
Brady™ Self-laminating Yellow Vinyl Wrap Around Wire and Cable Label Tape for M6/M7 Printers
Beskrivelse
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
- Made of B-427 vinyl material
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Certifications/Compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | Yellow, Clear |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?