Learn More
Brady™ Self-laminating White Vinyl Wrap Around Wire and Cable Label Tape for M6/M7 Printers
Artikelnummer. p-7250899
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.75 x 0.25 in.
0.75 x 0.5 in.
0.75 x 1 in.
1 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1 x 1.75 in.
1.25 x 0.5 in.
1.25 x 1 in.
1.5 x 0.25 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
1.5 x 1.5 in.
1.5 x 1.75 in.
1.5 x 2 in.
2.2 x 0.5 in.
2.5 x 1 in.
2.5 x 1.5 in.
2.625 x 1 in.
3.15 x 1.938 in.
3.375 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
50 ft. x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
For Use With (Equipment):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Format:
Continuous
Die-cut
Height (Metric):
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
55.88 mm
63.5 mm
66.68 mm
80 mm
80.01 mm
85.73 mm
101.6 mm
152.4 mm
Packungsgröße:
1 roll
Pack of 100
Pack of 250
Pack of 50
Pack of 500
Pack of 750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17821589
Marke: Brady™ 173691
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Self-laminating vinyl material is ideal for wire and cable identification. Designed with a clear protective layer to cover the printed text, B-427 material provides superb protection from abrasion, dirt, oils, solvents, water and excess handling.
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • UL approved
  • Service temperature of -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Made of B-427 vinyl material
Spezifikation
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color Clear, White
Finish Matte
Format Die-cut
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Latex Free No
Quantity 750 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 0.25 in.
Length (English) 0.75 in.
Width (English) 0.25 in.
Width (Metric) 6.35 mm
Width (English) Printable Area 0.25 in.
Width (Metric) Printable Area 6.35 mm
Height (English) Printable Area 0.375 in.
Height (Metric) 19.05 mm
Height (Metric) Printable Area 9.53 mm
Alternate Part Number M6-10-427
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt