Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Labels for M710
Product Code. 17888014
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Color:
White
White, Transparent
Shape:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 150
Pack of 250
Pack of 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (LxW) Color Shape unitSize
17888014 45.72 x 9.53 mm White, Transparent Rectangle Pack of 250
17867854 38.1 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle Pack of 500
17808024 41.28 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle Pack of 500
17827884 44.45 x 25.4 mm White, Transparent Rectangle Pack of 250
17867934 48.26 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle Pack of 500
17898014 66.68 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle Pack of 100
17817974 66.68 x 25.4 mm White, Transparent Rectangle Pack of 100
17837984 15 x 40 mm White, Transparent Rectangle with Circle Pack of 250
17848064 41.28 x 15.24 mm White, Transparent Rectangle with Circle Pack of 150
17808094 22.86 x 22.86 mm White Square Pack of 250
17808034 25.4 x 25.4 mm White, Transparent Square Pack of 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17888014 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311988
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
Spécification
Certifications/Compliance ASTM D 1000
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White, Transparent
Finish Matte
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Self-laminating Tag
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Laboratory Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantity 250 Labels
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Thickness (English) 0.0019 in.
Thickness (Metric) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 45.72 x 9.53 mm
Length (English) 1.8 in.
Width (English) 0.38 in.
Width (Metric) 9.53 mm
Width (English) Printable Area 9.53 mm
Width (Metric) Printable Area 9.53 mm
Height (English) Printable Area 0.75 in.
Height (Metric) Printable Area 19.05 mm
Alternate Part Number M7-73-461
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.