Learn More
Segetalin A Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Molecular Weight (g/mol) | 609.7 |
| Quantity | 25 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Synonym | Cyclo(L-alanylglycyl-L-valyl-L-prolyl-L-valyl-L-tryptophyl) Trifluoroacetic Acid Salt∣Vaccarin D Trifluoroacetic Acid Salt∣ |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?