Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses
Beschreibung
- Optical class 1 lens suitable for prolonged use
- Design provides coverage and a good field of vision based on two lenses in a semi-rimless design
- Offers protection against Ultraviolet (UV) radiation in accordance with European standards
- Weight: 27g
- 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology for secure and comfortable fit
- Soft nose pads for comfortable fit
- Superior Scotchgard™ anti-fog coating meeting K and N on the standard clear, gray, and amber lenses
Spezifikation
Spezifikation
| Lens Coating | Scratch-resistant |
| Color | Black |
| Lens Tint | Welding shade 5.0 |
| For Use With (Equipment) | SecureFit™ SF600 Series Safety Glasses |
| Frame Color | Gray |
| No. per Pack | 20/Pk. |
| Material | Closed-cell Foam |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Polycarbonate |
| UV Protection | Yes |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?