Få mere at vide
sec-Butanol, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™
Produktkode p-217275 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
1 L
Packaging:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek
1 L
100mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10537264
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 610261000
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL Number MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Tekniske data
Density 0.81g/mL
Quantity 100 mL
Identification Pass Test
Packaging AcroSeal™ Glass Bottle
Assay Percent Range 99%
Linear Formula C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, 371
Water 50ppm max.
Merck Index 15, 1543
Formula Weight 74.12
Percent Purity ≥99%
Grade Extra Dry
Chemical Name or Material sec-Butanol
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.