Learn More
Buerkle™ Sealing Sleeves for Buerkle™ Zone Samplers
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer Top:
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Sealing sleeves made of PP, sterilizable, which seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and automatically clip into position. Length 150 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polypropylene |
| For Use With (Equipment) | Zone Sampler |
| Diameter (Metric) Outer Top | 25 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido