Learn More
Tocris Bioscience™ SD 1008
GREENER_CHOICE
Product Code. 18034882
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18034882
Brand: Tocris Bioscience™ 3035/50
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 960201-81-4
Molecular Formula C18H19NO5
Tekniske data
Quantity 50 mg
Formula Weight 329.35
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 329.352
Chemical Name or Material SD 1008
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.