missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Screw In Fittings GL EX

Product Code. 15678388
Click to view available options
Thread Size:
0.25 mm
0.5 mm
Port Size:
15 mm
21 mm
22 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15678388

missing translation for 'mfr': BOLA B17220

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Screw In Fittings GL EX 2 x Male Thread

  • Made of PTFE-EX.
  • For connection to BOLA Reactor Lids as GL necks.
  • With hexagonal gripping surface in standard wrench size.
  • Earthing is made via a connection on the reactor lid.

Spécification

Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Port Size 21 mm
Thread Size 0.5 mm
Color White
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis