Learn More
DWK Life Sciences Screw Cap with Aperture, for safety standard ground sockets
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Joint Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Descrizione
The open screw cap reliably fixes the core of the DURAN™ security cuts in the sleeve. When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other.
- Reliable fixation of the DURAN™ safety sections in one another (core and sleeve)
- When the screw connection is opened, the ground joints are automatically separated from each other
Specifica
Specifica
| Quantity | 10/Pk. |
| Item Description | Suitable for fixing DURAN safety grinding |
| Joint Size | NS 45/40 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto