Learn More
IKA™ Scale with Stand
Product Code. 16238641 Shop All IKA Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
213 x 570 x 391 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16238641
missing translation for 'mfr': IKA™ 0025004318
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Scale with a stand that provides increased comfort and safety for laboratory applications.
  • A stand with an integrated scale and data interface
  • Sample weight of up to 6 kg - The intelligent stand scale has a weighing range of up to 6 kg with a resolution of 1 g
  • Particularly suitable for the direct and controlled addition of sample material while stirring
  • Clear display - Working with the clear and modern LCD display is very userfriendly
  • All information, whether measurement values, calibration steps or status messages, is shown clearly
  • Stable set-up plate - The solid die cast zinc housing provides stability and robustness
  • Bluetooth connection - The weight of the sample measured can directly be transferred to a suitable device (e.g. IKA Mini-/Microstar series) and shown on its display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x W) 213 x 570 x 391 mm
Quantity 1
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis