Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SB 431542
GREENER_CHOICE
Produktkode 18799876
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
1mg
50mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18799876
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 1614/1
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Potent, selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
SB 431542 is a potent and selective inhibitor of the transforming growth factor-β (TGF-β) type I receptor/ALK5 (IC50 = 94 nM), and its relatives ALK4 and ALK7. Suppresses TGF-β-induced proliferation of human osteosarcoma cells. Replaces SOX2 in reprogramming of fibroblasts into iPSCs. Stimulates proliferation, differentiation and sheet formation of ESC-derived endothelial cells. Inhibits TGF-β-induced EMT, migration, invasion and VEGF secretion in several human cancer cell lines.
SB 431542 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how SB 431542 may be used, see our protocols: 3D Culture of Lung Alveolar Cells, Differentiation of Hematopoietic Progenitors from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Generating Vascular Organoids, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material SB431542
CAS 301836-41-9
Synonym 4-5-benzo 1,3 dioxol-5-yl-4-pyridin-2-yl-1h-imidazol-2-yl-benzamide
Quantity 1 mg
Molecular Formula C22H16N4O3
Formula Weight 384.39
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.