Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotors for Medium Capacity Concentrators
Product Code. 11738619 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Holds:
10 Centrifuge Tubes
100 (6 x 50mm) Tubes
100 (8 x 29 mm) Tubes
12 Scintillation Vials
12 Vials
24 Vials
32 Tubes
4 x 100 mL Pear-shaped Flasks
40 Microtubes
40 Tubes
6 x 50 mL Conical Tubes
60 Vials
64 Microtubes
72 Tubes
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Tubes
Unit Size:
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11738619
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ RH4100
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Select from one of these rotors to fit the type of sample volume and various sample formats for your specific application. Choose from various size of tubes, flasks, mircrowell plates.
SpeedVac Rotors for Medium Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Circular Rotors:
  • Easy to use
  • Multi-size tube holes accommodate different sample sizes
  • Require no additional accessories
  • Fit directly into your concentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Flasks: 4 x 100mL pear-shaped, Medium capacity models
Type Rotor
For Use With (Equipment) SPD1030, SPD120, SPD130, SPD140DDA
Holds 4 x 100 mL Pear-shaped Flasks
Model RH4-100
Rotor System Traditional
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato