Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pump Tubing
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
1.6 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9.6 mm
Thickness (Metric):
1.6 mm
2.4 mm
missing translation for 'unitSize'
15m
Descrizione
- Can withstand over one hundred cycles of steam autoclaving at 134°C
- Can withstand five standard hospital sterilisation cycles using ethylene oxide, with no significant physical or chemical effects
- Can be sterilized using high energy ionising radiation
- Sterilized at normal irradiation levels, 2Mrad to 3Mrad
- Can be used instead of traditional pump materials such as neoprene, butyl and, silicone
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | Class 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Inner | 6.4 mm |
| Material | Santoprene |
| Overall Length (Metric) | 1500 cm |
| Thickness (Metric) | 2.4 mm |
| For Use With | Peristaltic Pump |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Product Type | Pump Tubing |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto