Learn More
R&D Systems™ SANT-1
Descripción
SANT-1 is a potent, cell-permeable inhibitor of Sonic hedgehog (Shh) signaling; high affinity antagonist of smoothened activity (KD = 1.2 nM). Inhibits smoothened agonist effects with an IC50 of 20 nM (in Shh-LIGHT2 cells). Has been used in protocols to generate pancreatic β cells from hPSCs.
For more information about how SANT-1 may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 373.5 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 373.50 |
| Chemical Name or Material | SANT-1 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.