Learn More
Thermo Scientific™ Sample Sensor for Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Incubators
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
- For connection to all Advanced Protocol Security incubators
- Measures exact sample temperature
- Temperature shown on display as plugged in
- Cable length: 86.6 in.
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Equipment) | Advanced Protocol Security Incubators |
| Type | Sensor |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?