Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Product Code. p-4525495
Click to view available options
Volume (Metric):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Bulb Draw (Metric):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Packaging Type:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
Unit Size:
Pack of 250
Pack of 3200
Pack of 400
Pack of 4000
Pack of 500
Product Code. 15357823
Brand: Thermo Scientific™ 2311S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bulb Draw (Metric) 1.0 mL
Description Extended Fine Tip Transfer Pipets, Small Bulb, 1.7mL
Diameter (Metric) Outer 3.0 mm
Material LDPE
Sterility Sterile
Drops/mL 50
Graduated No
Quantity 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Packaging Type Individually Wrapped
Volume (Metric) 1.7 mL
Length (Metric) 10.4 cm
Type Fine Tip Transfer Pipet
Disposable Single-use
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt