Learn More
Samarium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. 11376278
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11376278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011230.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-58-1 | Sm2O3
Samarium(III) oxide is used in optical and infrared absorbing glass to absorb infrared radiation. It finds use as a neutron absorber in nuclear power reactors to control the reaction. It is also used as a catalyst for the dehydration of primary alcohols to aldehydes or ketones. It forms samarium perchlorate when treated with perchloric acid, which is used as a reference material for checking the wavelength scale of a spectrophotometer in the range of 200 to 500 nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-58-1
Molecular Formula Sm2O3
MDL Number MFCD00011237
Spezifikation
Melting Point 2300°C
Color Violet
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.99% (REO)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 348.7
Refractive Index 1.97
Appearance Off-white powder
Chemical Name or Material Samarium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt