Learn More
Samarium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Code produit. 11316288
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11316288
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 011231.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride hydrate is used for the preparation of samarium metal, which finds use as magnets. It is combined with sodium chloride to get a low melting point eutectic mixture. Further, it serves as a precursor for the preparation of other samarium salts and bis(pentamethylcyclopentadienyl)alkylsamarium(III) complexes. In addition, it serves as a catalyst for hydrogenation and hydrosilylation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-82-7
Molecular Formula Cl3Sm
Molecular Weight (g/mol) 256.71
MDL Number MFCD00011235
InChI Key BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Spécification
Melting Point 110°C (in -5H2O)
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 25 g
Merck Index 14,8347
Solubility Information Soluble in water and pyridine.
Formula Weight 256.71 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton
Odor Acidic
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Samarium(III) chloride hydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis