Learn More
Samarium foil, 0.62mm (0.024in) thick, 99.9% (REO)
Código de producto. 11316597
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25mm
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11316597 25 x 25 mm 25mm
11385709 50 x 50 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11316597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000610.FF
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-19-9
Molecular Formula Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
MDL Number MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Especificaciones
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈2.9g/25x25mm
Form Foil
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Samarium foil, 0.62mm (0.024 in.) thick
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.