Learn More
Salicylic Acid, TRC
Codice prodotto. 17942155
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
17942155 250 mg 250mg
17901545 10 g 10g
17904685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17942155 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS088125250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-72-7
Molecular Formula C7 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Synonym Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid, Lamivudine Imp. C (EP), Sulfasalazine Imp. H (EP), Carbasalate Calcium Imp. C (EP), Mesalazine Imp. H (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. C (EP), Hydroxyethyl Salicylate Imp. A (EP), Benzoic acid, 2-hydroxy-, Salicylic acid (6CI,8CI), 2-Carboxyphenol, 2-Hydroxybenzenecarboxylic acid, Advanced Pain Relief Callus Removers, Advanced Pain Relief Corn Removers, Clear away Wart Remover, Compound W, Dr. Scholl's Callus Removers, Dr. Scholl's Corn Removers, Dr. Scholl's Wart Remover Kit, Duofil Wart Remover, Duoplant, Freezone, Ionil, Ionil Plus, K 537, K 557, NSC 180, Phenol-2-carboxylic acid, Psoriacid-S-Stift, Retarder W, Rutranex, Salicylic Acid Soap, Salicylic acid collodion, Saligel, Salonil, Salvona Nanosal, Stri-Dex, Trans-Ver-Sal, Verrugon, o-Carboxyphenol, o-Hydroxybenzoic acid
IUPAC Name 2-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccccc1O
Specifica
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formula Weight 138.0317
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Salicylic Acid
Grade HPLC
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.