Learn More
MP Biomedicals™ SafTest™ Dispenser Set
Code produit 15782422 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Application):
Alkenal Testing
Free Fatty Acid Testing
Malonaldehyde Testing
Percent Fat Testing
Peroxide Testing
Total Glycerin Testing
Conditionnement:
1 set
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit For Use With (Application) Conditionnement
15782422 Total Glycerin Testing 1 set
15732422 Alkenal Testing 1 set
15742422 Free Fatty Acid Testing 1 set
15772422 Peroxide Testing 1 set
15762422 Percent Fat Testing 1 set
15752422 Malonaldehyde Testing 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15782422 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 07DSTG2000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    2014.95€ / 1 sets
    Save 105.05€
    4% Off
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
One dispenser for each reagent (A, B, and preparation Reagent) and one reagent holding rack
Dispenser Set is an accessory for SafTest™ test kits.
  • Dispenser set for each chosen endpoint
  • Allows for accurate testing, every time
  • For use with SafTest™ kits
Spécification
For Use With (Application) Total Glycerin Testing
Storage Requirements Room temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.