Learn More
Descrizione
SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.
- High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
- 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
- Stable construction for highest safety and easy handling
- Chemically resistant against aggressive organic solvents
- Attractive design and clear arrangement of connections
- Improved design for easy connection of capillaries in various colors
- Free air valve with change indicator included with every Safety Cap
Specifica
Specifica
| For Use With (Equipment) | Lab Bottle |
| Includes | 1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve |
| Material | PTFE |
| Thread Size | GL/S40 |
| For Use With (Application) | HPLC Systems |
| Product Type | Safety Cap |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?