Läs mer
Thermo Scientific™ Sabouraud Dextrose Agar (EP/USP/JP/BP)
Produktkod. 13245459
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Fill Weight:
100 to 101.5 g
250 to 254 g
450 to 454 g
Format:
125 mL Sirop Bottle
300 mL Sirop Bottle
500 mL Sirop Bottle
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13245459
Brand: Thermo Scientific™ BO1155M
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Isolate, cultivate, and enumerate fungi, particularly yeasts and molds, from clinical, food, cosmetic, and environmental samples
Isolate, cultivate, and enumerate fungi, particularly yeasts and molds, from clinical, food, cosmetic, and environmental samples using Sabouraud Dextrose Agar (EP/USP/JP/BP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Straw
Content And Storage 2°C to 25°C
Format 125 mL Sirop Bottle
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Agar
Fill Weight 100 to 101.5 g
Packaging Type 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Quantity 10/Pk.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.