Learn More
Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette
Product Code. 11869213
Click to view available options
Volume (Metric):
0.1 to 2.0 μL
0.5 to 10 μL
0.5 to 10 μL (Ultra)
1.0 to 20 μL
10 to 200 μL
2.5 to 50 μL
50 to 1000 μL
Type:
Electronic Micropipette
Electronic Micropipette Kit
Unit Size:
Each
Product Code. 11869213
Brand: Socorex™ 926.0020
Lightweight and ergonomically friendly, this electronic single-channel micropipette comes with a QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions. Socorex™ Acura™ Electro 926 Micropipette charges quickly and has a long working autonomy.
  • Exceptional, user-friendly ergonomics.
  • Lightweight.
  • Easy, intuitive, self-teaching program.
  • Large display, reversible right/left reading.
  • Microprocessor-controlled motor.
  • Swift-interchange, rapidly charging, long-working, rechargeable battery pack.
  • Reduced shaft length and conical end improve drivability and access to microtubes and microplates.
  • Includes pipetting cycle counter.
  • Optional volumetric modules.
Specifica
Accuracy <±1.2% - <±0.5%
Battery Type 4.8V NiMH
Certifications/Compliance EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Model 926
Number of Channels 1
Product Line Acura Electro
Programmability Self-teaching
Type Electronic Micropipette
Volume (Metric) 1.0 to 20 μL
Display Right/Left LCD
Includes QC certificate, Qualitips™ pipette tip samples and operating instructions.
Increments 0.1μL
Precision <1.2% - <0.3%
Quantity 1 Ea.
Recharge Time <1.5 Hours
Warranty 24 Months
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato