Learn More
Brady™ S3100 Sign and Label Printer- F&B Kit AZ
Description
- Easily design and print professional food or beverage safety signs, pipe markers, and labels when you need them
- Print incredibly fast with automatic setup, built-in keyboard, and touchscreen interface
- Create reliable labels that are washdown resistant and do not crumble when exposed to cleaning agents or pressure
- Fully protect food processing with metal detectable signs that enable additional protection against contamination
Specifications
Specifications
| Display Type | LCD Touchscreen |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Width (English) | 12 in. |
| Width (Metric) | 305 mm |
| Height (English) | 9.5 in. |
| Height (Metric) | 241 mm |
| Depth (English) | 10 in. |
| Depth (Metric) | 260 mm |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Sterility | Non-sterile |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?