Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Product Code. 30053203 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diameter (English) Outer:
1-1/2 in.
1-1/8 in.
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Unit Size:
15m
Product Code. 30053203
Brand: Tygon 5011370
Only null left
Add to basket
Add to basket
Formulated to resist flex-fatigue and abrasion
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifications
Certifications/Compliance USP;FDA
Diameter (English) Inner 3/4 in.
Material Tygon S3 E-3603
Diameter (English) Outer 1-1/2 in.
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.