Learn More
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327296
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11327296 5 g 5g
11317296 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11327296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09217.06
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol is used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Solubility
Soluble in chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112068-01-6
Molecular Formula C17H19NO
Molecular Weight (g/mol) 253.345
MDL Number MFCD00075506
InChI Key OGCGXUGBDJGFFY-INIZCTEOSA-N
Synonym s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s-diphenyl pyrrolidin-2-yl methanol, s---2-diphenylhydroxymethyl pyrrolidine, alpha,alpha-diphenyl-l-prolinol, diphenyl-l-pyrrolidin-2-yl-methanol, diphenyl-2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, s---diphenylpyrrolidinemethanol, s---alpha,alpha-diphenyl-2-pyrrolidine methanol, diphenyl 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol
PubChem CID 2724899
IUPAC Name diphenyl-[(2S)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMILES C1CC(NC1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Spécification
Melting Point 76°C to 78°C
Quantity 5 g
Optical Rotation −57.5° (c=3 in Methanol)
Beilstein 17103
Solubility Information Soluble in chloroform.
Formula Weight 253.35
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.